Få mere at vide
uvex 9190 i-3 sikkerhedsbriller
Shop alle Uvex produkter
Linsebelægning:
Anti-dug
Anti-dug, Ridsefast
Ridsefast
Ramme farve:
Blå, Grå
Sort, Grå
Sort, blå
Sort, blå (smal version)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Specielt designet til at passe til en bred vifte af forskellige brugere
- Sidearmens hældning kan justeres mellem flere niveauer, så de kan tilpasses individuelle ansigtsformer
- 3-komponent teknologi har et justerbart næsestykke, bløde/skridsikre ørestykker og metalfri sidearme
- Designet til at undgå trykpunkter og dermed øge brugerkomforten
Supravision AR Coating
- Indvendigt: Anti-reflekterende
- Udvendig: Anti-reflekterende
- Ideel til arbejdsforhold med stærke eller blandede lysforhold
Supravision Plus belægning
- Indvendigt: Antidug og ridsefast
- Udvendigt: Antidug og ridsefast
- Velegnet til miljøer med hyppige temperatur- og luftfugtighedsudsving
Supravision Sapphire Coating
- Indvendig: Ridsefast og kemikaliebestandig
- Udvendig: Ridsefast og kemikaliebestandig
- Non-stick egenskaber gør det nemt at fjerne fedtet/vandigt snavs
Tekniske data
Tekniske data
| Linsetype | Supravision AR |
| Linsebelægning | Anti-dug |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 166:2001, EN 170:2002 |
| Linsefarve | Klar |
| Produkttype | Ergonomiske sikkerhedsbriller |
| Ramme farve | Sort, blå |
| Model- | 9190 i-3 |
| Materiale | Polycarbonat |
| Engangs | Genanvendelig |
| Linse materiale | Polycarbonat |
| Vis mere |