Få mere at vide
uvex 9190 i-3 erstatningsobjektiv
Shop alle Uvex produkter
:
Klar
Beskrivelse
- Klart i-3 erstatningsobjektiv
- Supravision excellence linsebelægning
Tekniske data
Tekniske data
| Linsetype | Supravision excellence |
| Linsebelægning | Anti-dug |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 166:2001, EN 170:2002 |
| Linsefarve | Klar |
| Produkttype | Ergonomiske sikkerhedsbriller |
| Model- | 9190 i-3 |
| Materiale | Polycarbonat |
| Engangs | Genanvendelig |
| Linse materiale | Polycarbonat |
| Rammemateriale | Plast |
| Vis mere |