Få mere at vide
uvex i-5 sikkerhedsbriller med CBR65 linse
Artikelnummer. 17207271 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Linsefarve:
Grå
Klar
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Linsefarve
17207271 Klar
17217271 Grå
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17207271 Leverandør uvex Leverandørnr. 9183265
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Pålidelig beskyttelse med et innovativt, moderne design og det x-tended øjenskjold og sideskjold. De uvex i-5 kan stole på for at beskytte øjnene i mange situationer.
  • Sofistikerede funktioner sikrer overlegen brugerkomfort, når den bæres i længere perioder
  • Blødt, fleksibelt næsestykke for øget komfort og en skridsikker pasform
  • X-tended øjenskjold beskytter mod støv, snavs og flyvende partikler
  • X-tended sideskærm øger beskyttelsen uden at begrænse det perifere syn
  • 3-positions hældning for en personlig pasform
  • Udtrækkelig x-twist sidearmsteknologi tilbyder fleksibel& bekvem justering
  • Bløde ørestykker for en trykfri, skridsikker pasform
  • Pålidelig UV 400 beskyttelse
Supravision Excellence Coating
  • Indvendigt: Antidug
  • Udvendig: Ridsefast og kemikaliebestandig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 166:2001, EN 170:2002
Linsetype Supravision Excellence
Linsebelægning Anti-dug
Linsefarve Klar
Produkttype Ergonomiske sikkerhedsbriller
Ramme farve Antracit, blå
Model- 9183 i-5
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Plast
UV beskyttelse UV400
Rammetype Standard
Mærkning W 166 FT CE - 2C-1,2 W 1 FTKN CE