Få mere at vide
uvex 9169 Super F over-the-glasses sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 17217261 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Linsebelægning:
Anti-dug, Ridsefast
Ridsefast
Linsefarve:
Klar
Lysebrun
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Linsebelægning Linsefarve Pakningsstørrelse
17217261 Anti-dug, Ridsefast Klar Hver
17207261 Anti-dug, Ridsefast Lysebrun -
17237261 Ridsefast Ravgul -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17217261 Leverandør uvex Leverandørnr. 9169261
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Disse ekstremt komfortable sikkerhedsbriller giver fremragende beskyttelse af øjenområdet og passer perfekt over konventionelle linser. Specifikationer er tilgængelige i en række linsebelægninger og linsefarver.
  • Overspecifikationer til brugere, der også bærer receptpligtige linser med et armhængslet koncept
  • Sidearme gradueres til blødt, fleksibelt materiale for øget komfort og greb
  • Ubegrænset perifert syn
Supravision Excellence Coating
  • Indvendigt: Antidug
  • Udvendig: Ridsefast og kemikaliebestandig
  • Nem at rengøre og mindre modtagelig for tilsmudsning
Supravision Sapphire Coating
  • Indvendig: Ridsefast og kemikaliebestandig
  • Udvendig: Ridsefast og kemikaliebestandig
  • Non-stick egenskaber gør det nemt at fjerne fedtet/vandigt snavs
Infradur Plus belægning
  • Indvendigt: Antidug
  • Udvendigt: Ridsefast
  • Minimerer forbrændinger på grund af svejsegnister
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsetype Supravision Excellence
Linsebelægning Anti-dug, Ridsefast
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 166:2001, EN 170:2002
Linsefarve Klar
Produkttype Sikkerhedsbriller
Ramme farve Sort
Model- 9169 Super F OTG
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Plast
UV beskyttelse UV400
Rammetype Standard
Mærkning B 166 fod. CE - 2 C-1,2 W 1 FTKN CE