Beskrivelse
- Overspecifikationer til brugere, der også bærer receptpligtige linser med et armhængslet koncept
- Sidearme gradueres til blødt, fleksibelt materiale for øget komfort og greb
- Ubegrænset perifert syn
Supravision Excellence Coating
- Indvendigt: Antidug
- Udvendig: Ridsefast og kemikaliebestandig
- Nem at rengøre og mindre modtagelig for tilsmudsning
Supravision Sapphire Coating
- Indvendig: Ridsefast og kemikaliebestandig
- Udvendig: Ridsefast og kemikaliebestandig
- Non-stick egenskaber gør det nemt at fjerne fedtet/vandigt snavs
Infradur Plus belægning
- Indvendigt: Antidug
- Udvendigt: Ridsefast
- Minimerer forbrændinger på grund af svejsegnister
Tekniske data
Tekniske data
| Linsetype | Supravision Excellence |
| Linsebelægning | Anti-dug, Ridsefast |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 166:2001, EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001 |
| Linsefarve | Lysebrun |
| Produkttype | Sikkerhedsbriller |
| Ramme farve | Sort, hvid |
| Model- | 9169 Super F OTG |
| Transmissionsværdi | 0.65 |
| Materiale | Polycarbonat |
| Engangs | Genanvendelig |
| Vis mere |