Få mere at vide
uvex 9169 Super F OTG CR sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 15335912 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Autoklaverbar:
Autoklaverbar
Artikelnummer. Autoklaverbar
15335912 Autoklaverbar
1 options
Artikelnummer. 15335912 Leverandør uvex Leverandørnr. 9169500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.00 DKK
    164.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 7.00 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Disse autoklaverbare sikkerhedsbriller med antidugbelægning er designet til at yde professionel beskyttelse i laboratorier, renrum, klinikker og fødevareproduktion. Briller er i stand til at modstå flere autoklave steriliseringscyklusser.
  • Designet til at yde professionel beskyttelse i laboratorier, klinikker, renrum eller i fødevareproduktion
  • Briller er i stand til at modstå flere autoklave steriliseringscyklusser
  • Kan bæres over perscription linser, hvilket gør dem perfekte til besøgende
  • Certificeret til EN 166 (personlig øjenbeskyttelse) og EN 170 (UV-filtre)
  • Uvex™ Supravision Clean linsebelægning har et kemikalie-resistent, anti-dug interiør og et ekstremt ridsefast ydre
  • Bløde arme giver ekstra komfort
  • Ubegrænset perifert syn
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsetype Supravision Clean
Linsebelægning Anti-dug
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 166:2001, EN 170:2002
Linsefarve Klar
Produkttype Overglas
Ramme farve Hvid, blå
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Plast
UV beskyttelse UV400
Rammetype Standard
Autoklaverbar Autoklaverbar
Mærkning B 166 FT CE— 2C-1,2 W 1 FKN