Få mere at vide
Cytiva 903 proteinsparekort
Artikelnummer. 11962089
Skift visning
Produkttype:
Grundskala
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
11962089 Grundskala Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 11962089 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 10531018
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Spar tid og omkostninger under prøveindsamling, transport og arkivering. Whatman™ 903 Protein Saver Card (EU) passer i Whatman™ foliebarriere genlukkelige poser til opbevaring.
  • Klar til brug kort og sæt
  • Streng kvalitetskontrol og ISO9001-produktionsstandarder sikrer høj kvalitet, reproducerbarhed og renhed
  • Prøveindsamlingsområdet på vores 903 Proteinsaver Card indeholder fem halv tomme cirkler
  • Hver cirkel rummer 75-80μ l af prøven
  • Omslagsdæksel har plads til navn og afhentningsdato og er præget med det universelle biologiske faresymbol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype Grundskala
Certificeringer/compliance ISO 9001