Få mere at vide
Thermo Scientific™ 9000-seriens glaspartikelstandarder
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Udskift polystyrenkugler i mange applikationer med Thermo Scientific™ 9000 seriens glaspartikelstandarder, tørt glas NIST™ -sporbare størrelsesstandarder. Glasmikrokugler kan bruges i enhver applikation, der kræver en NIST™ -sporbar størrelsesstandard med en snæver størrelsesfordeling, hvor prøvebetingelserne muligvis ikke er egnede til polystyrenkugler. Glasmikrokuglerne giver en bedre tolerance over for kemikalier og opløsningsmidler foruden højere mekanisk og termisk stabilitet.
- Gennemsnitlige diametre er blevet kalibreret med Thermo ™Fisher Scientifics NIST™ -sporbare mikroskopimetoder
- Størrelsesfordeling og ensartethed måles ved optisk mikroskopi
- Kugler bruges i stedet for uregelmæssigt formede partikler for at minimere analytiske systemers respons på at forme effekter
- Produkterne er pakket som tørre kugler
- Pakkerne er nummererede for nem teknisk service og support efter salget
- 9000-seriens produkter fra μ2 m til μ20 m er fremstillet af borosilikatglas, har en partikeldensitet på 2,5 til 2,55 g/cm 3 og et brydningsindeks på 1,56 ved 589 nm (25 °C)
- Produkter fra μ30 m til μ2000 m er lavet af sodakalkglas, har en partikeltæthed på 2,4 til 2,5 g/cm 3 og et brydningsindeks på 1,51 ved 589 nm (25 °C)
Inkluderer:
Certifikat for kalibrering og sporbarhed til NIST™ , herunder beskrivelse af kalibreringsmetoden og dens usikkerhed, tabel over kemiske og fysiske egenskaber og materialesikkerhedsdatablad med håndterings- og bortskaffelsesinstruktioner.
Anbefalet til:
Spacer applikationer, hvor ensartet bindingstykkelse er en nødvendighed.
Bemærk:
Thermo Fisher Scientific™ har egne ingeniør-, produktions- og metrologifaciliteter for bedre kvalitetskontrol og svar på kundernes behov. Ud over denne serie af polymerstørrelsesstandarder tilbyder vi også kalibreringsstandarder i silica- og glasmaterialer. Spørg vores tekniske serviceafdeling for at få oplysninger om specifikke anvendelser eller andre produktbehov, der ikke er nævnt her.
Tekniske data
Tekniske data
| Tilsætningsstof | Ingen |
| Koncentration | 100% faste stoffer |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. Hold flasken tæt lukket for at undgå kontaminering. |
| Indhold | Tørre glasmikrokugler |
| Oversigt | 9000-serien fås som ensartede partikler af borosilikat- eller sodakalkglas i en række diskrete størrelser fra 2 μm til 2000 μm. Kalibreret og certificeret med NIST sporbare middeldiametre, de er velegnede til partikelmålingsapplikationer. De har også en bedre tolerance over for kemikalier og opløsningsmidler og en højere mekanisk og termisk stabilitet. |
| Farve | Hvid |
| Til brug med (applikation) | Smal størrelse standardafvigelse applikationer |
| Materiale | Soda lime glas |
| Produkttype | Partikler, standardstørrelse |
| Inkluderer | Certifikat for kalibrering og sporbarhed til NIST |
| Vis mere |