Få mere at vide
Buerkle™ 90° Vinkelbeslag med indvendig/ydre gevind
Shop alle Bürkle produkter
Trådstørrelse:
3/4 tommer
Beskrivelse
- Polypropylen konstruktion
- Autoklaverbar til 121 °C
- Sikker til brug med fødevarer
- Leveres i pakker af 10 stk
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EU fødevarer |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Polypropylen |
| Trådstørrelse | 3/4 tommer |
| Bredde (metrisk) | 19 mm |
| Produkttype | 90° Bøj indvendig/ydre tråd |