Få mere at vide
SymLine™ Offset-adapter, 90°
Artikelnummer. 10227014
Skift visning
Lukkestørrelse:
GL14
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
10227014 GL14 Hver
1 options
Artikelnummer. 10227014 Leverandør SymLine™ Leverandørnr. 107624
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    411.00 DKK
    377.99 DKK / Pakke med 1
    Spare 33.01 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Dovetail din SymLine™ System, der passer til netop dine behov. Her finder du mange nyttige tilbehør.
SymLine™ tilbyder en passende adapter til hver rød tråd, så du ikke har problemer med at forbinde forskellige trådtyper.
  • Mange nyttige tilbehør såsom manifolder, afspærringsventiler, kabinetgennemføringer eller jordkabler giver dig mulighed for at konfigurere din SymLine™ system til dine behov
  • Alt tilbehør er elektrostatisk dissiperende og godkendt til brug i laboratorier med eksplosionsfare
Tekniske data
Lukkestørrelse GL14
Lukningsfarve Sort
Oversigt 90° til udstødningsfilter
Farve Sort
Liner materiale HDPE
Til brug med (applikation) Fastgørelse af udstødningsluftfilter til affaldsbeholder i enhver position
Til brug med (udstyr) Udstødningsfilter
Materiale HDPE
Produkttype Offsetadapter, 90°