Få mere at vide
9-Vinylphenanthrene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-Vinylphenanthrene |
| CAS | 14134-06-6 |
| Molekylær formel | C16 H12 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12/c1-2-12-11-13-7-3-4-9-15(13)16-10-6-5-8-14(12)16/h2-11H,1H2 |
| SMIL | C=Cc1cc2ccccc2c3ccccc13 |
| IUPAC navn | 9-ethenylphenanthrene |
| Molekylvægt (g/mol) | 204.27 |
| Formel vægt | 204.0939 |