Få mere at vide
9-vinylcarbazol, 98+%
Artikelnummer. 15482608
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15482608 250 g 250g
15472608 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15482608 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56174.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1484-13-5 | C14H11N | 193,25 g/mol
9-Vinylcarbazol bruges som en monomer i fremstillingen af poly(vinylcarbazol), en ledende polymer, hvor ledningsevnen er fotonafhængig. Det bruges også i fotokopimaskiners fotoreceptorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
9-Vinylcarbazol bruges som en monomer i fremstillingen af poly(vinylcarbazol), en ledende polymer, hvor ledningsevnen er fotonafhængig. Det bruges også i fotokopimaskiners fotoreceptorer.
Opløselighed
Opløselig i acetonitril.
Bemærkninger Opbevares
på et køligt og tørt sted. Inkompatibel med oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1484-13-5
Molekylær formel C14H11N
Molekylvægt (g/mol) 193.25
MDL nummer MFCD00004966,MFCD00134336
InChI nøgle KKFHAJHLJHVUDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-vinylcarbazole, n-vinylcarbazole, 9-vinyl-9h-carbazole, 9h-carbazole, 9-ethenyl, n-vinyl carbazole, vinylcarbazole, 1-vinylcarbazole, poly 9-vinylcarbazole, carbazole, 9-vinyl, poly-n-vinylcarbazole
PubChem CID 15143
IUPAC navn 9-ethenylcarbazol
SMIL C=CN1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Vinylcarbazole
Smeltepunkt 60 °C til 65 °C
Kogepunkt 154 °C til 155 °C
Mængde 250 g
FN nummer UN2811
Beilstein 132988
Opløselighedsinformation Opløselig i acetonitril.
Formel vægt 193.24
Procent renhed ≥98%