Få mere at vide
9-Vinylanthracene, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30944208
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30944208 5 g 5g
30938415 1 g 1g
30930676 25 g 25g
30937005 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30944208 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1118695g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Vinylanthracene
CAS 2444-68-0
Molekylær formel C16H12
MDL nummer MFCD00003576
Mængde 5 g
SMIL C=CC1=C2C=CC=CC2=CC3=CC=CC=C13
Molekylvægt (g/mol) 204.27
Procent renhed 98%