Få mere at vide
9-vinylanthracen, 97%
Artikelnummer. 11436046
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11436046 5 g 5g
11426046 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11436046 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22333.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2444-68-0 | C16H12 | 204,272 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2444-68-0
Molekylær formel C16H12
Molekylvægt (g/mol) 204.272
MDL nummer MFCD00003576
InChI nøgle OGOYZCQQQFAGRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-vinylanthracene, anthracene, 9-ethenyl, unii-a3692nge8j, 9-vinyl-anthracene, 9-ethenyl anthracene, 9-ethenylanthracen, 10-vinylanthracene
PubChem CID 17125
IUPAC navn 9-ethenylanthracen
SMIL C=CC1=C2C=CC=CC2=CC3=CC=CC=C31
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Vinylanthracene
Smeltepunkt 62 °C til 65 °C
Kogepunkt 61 °C til 66 °C (10 mmHg)
Mængde 5 g
Beilstein 2041641
Formel vægt 204.27
Procent renhed 97%