Få mere at vide
9-vinylanthracen, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-Vinylanthracene |
| Smeltepunkt | 62°C to 65°C |
| Kogepunkt | 61°C to 66°C (10 mmHg) |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 2041641 |
| Formel vægt | 204.27 |
| Procent renhed | 97% |