Få mere at vide
9-(Trimethylsilyl)fluorene, 99%
Artikelnummer. 11444847
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444847 5 g 5g
11434847 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11444847 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21816.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7385-10-6 | C16H18Si | 238.41 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7385-10-6
Molekylær formel C16H18Si
Molekylvægt (g/mol) 238.41
MDL nummer MFCD00092570
InChI nøgle YFPRGLHBYSNHMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-trimethylsilyl fluorene, 9h-fluoren-9-yl trimethyl silane, 9-trimethylsilylfluorene, silane, 9h-fluoren-9-yltrimethyl, 9-fluorenyl trimethylsilane, 9h-fluoren-9-yl trimethyl silane #
PubChem CID 553570
IUPAC navn 9H-fluoren-9-yl(trimethyl)silan
SMIL C[Si](C)(C)C1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-(Trimethylsilyl)fluorene
Smeltepunkt 95°C to 98°C
Mængde 5 g
Formel vægt 238.4
Procent renhed 99%