Få mere at vide
9-Propenyladenine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-9-(Prop-1-enyl)-9H-purin-6-amine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9N5/c1-2-3-13-5-12-6-7(9)10-4-11-8(6)13/h2-5H,1H3,(H2,9,10,11)/b3-2+ |
| Formel vægt | 175.0858 |
| Procent renhed | >95% |