Få mere at vide
9-Piperazino Levofloxacin Impurity, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3S)-10-Fluoro-3-methyl-9-(4-methylpiperazin-1-yl)-7-oxo-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de][1,4]benzoxazine-6-carboxylic Acid |
| CAS | 178912-62-4 |
| Molekylær formel | C18 H20 F N3 O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 7H-Pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid','10-fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-9-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-','(S)- (9CI), (3S)-10-Fluoro-3-methyl-9-(4-methylpiperazin-1-yl)-7-oxo-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de][1,4]benzoxazine-6-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20FN3O4/c1-10-9-26-17-14(19)13(21-5-3-20(2)4-6-21)7-11-15(17)22(10)8-12(16(11)23)18(24)25/h7-8,10H,3-6,9H2,1-2H3,(H,24,25)/t10-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H]1COc2c(F)c(cc3C(=O)C(=CN1c23)C(=O)O)N4CCN(C)CC4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 361.368 |
| Formel vægt | 361.144 |