Få mere at vide
9-Phenylcarbazole, 99%
Artikelnummer. 15473368
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15473368 5 g 5g
15483368 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15473368 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56827.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1150-62-5 | C18H13N | 243.31 g/mol
9-Phenylcarbazol er blevet brugt i den elektrokemiske syntese af poly(9-phenylcarbazol)-film via direkte anodisk oxidation i blandede elektrolytter af bortrifluorid-diethyletherat og svovlsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 9-Phenylcarbazol er blevet brugt i den elektrokemiske syntese af poly(9-
phenylcarbazol) film via direkte anodisk oxidation i blandede elektrolytter af bortrifluorid-diethyletherat og svovlsyre.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra luft og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1150-62-5
Molekylær formel C18H13N
Molekylvægt (g/mol) 243.31
MDL nummer MFCD00004965
InChI nøgle VIJYEGDOKCKUOL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70851
SMIL C1=CC=C(C=C1)N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Phenylcarbazole
Smeltepunkt 95°C to 97°C
Mængde 5 g
Synonym n-phenylcarbazole, 9-phenyl-9h-carbazole, 9h-carbazole, 9-phenyl, carbazole, 9-phenyl, carbazol, 9-phenyl, 9-phenyl carbazole, pubchem23849, 9h-carbazole,9-phenyl, 9-phenylcarbazole, acmc-2099pd
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
IUPAC navn 9-phenylcarbazol
Formel vægt 243.3
Procent renhed 99%