Få mere at vide
9-Phenylcarbazole-3-boronic acid, 98%
Artikelnummer. 15421089
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15421089 5 g 5g
15431089 250 mg 250mg
15411089 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15421089 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64059.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 854952-58-2 | C18H14BNO2 | 287.13 g/mol
9-Phenylcarbazol-3-boronsyre anvendes til syntese af alkylfunktionaliserede organiske farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 9-Phenylcarbazol-3-boronsyre anvendes til syntese af alkylfunktionaliserede
organiske farvestoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger Opbevares
i køleskab. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 854952-58-2
Molekylær formel C18H14BNO2
Molekylvægt (g/mol) 287.13
MDL nummer MFCD12196936
InChI nøgle JWJQEUDGBZMPAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-phenyl-9h-carbazol-3-yl boronic acid, 9-phenyl-9h-carbazol-3-ylboronic acid, 9-phenyl carbazole-3-boronic acid, 9-phenyl-3-carbazoleboronic acid, 9-phenylcarbazole-3-boronic acid, b-9-phenyl-9h-carbazol-3-yl boronic acid, n-phenylcarbazole-3-boronic acid, 3-borono-9-phenyl-9h-carbazole, pubchem23232, g00061-watson-int
PubChem CID 51358450
IUPAC navn (9-phenylcarbazol-3-yl)boronsyre
SMIL OB(O)C1=CC2=C(C=C1)N(C1=C2C=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Phenylcarbazole-3-boronic acid
Mængde 5 g
Beilstein 10566519
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 287.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof