Tekniske data
| Alpha vektor | PHENYLACRIDIN |
| Kemisk navn eller materiale | 9-Phenylacridine |
| CAS | 602-56-2 |
| Smeltepunkt | 183 °C til 187 °C |
| Farve | Gul |
| Kogepunkt | 411 °C |
| Infrarødt spektrum | Konformer |
| Emballage | Glasflaske |
| Molekylær formel | C19 H13 N |
| MDL nummer | 00092562 |
| Vis mere |