Få mere at vide
9-Phenylacridin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17770709 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17770709 1 g
17780709 5 g
17790709 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17770709 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 469430010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Alpha vektor PHENYLACRIDINE
Kemisk navn eller materiale 9-Phenylacridine
CAS 602-56-2
Smeltepunkt 183°C to 187°C
Farve Gul
Kogepunkt 411°C
Infrarødt spektrum Conforms
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C19 H13 N
MDL nummer 00092562
Mængde 1 g
Molekylvægt (g/mol) 255.32
Fysisk form Krystallinsk pulver