Få mere at vide
9-Phenyl-2,3,7-trihydroxy-6-fluorone
Artikelnummer. 11470403
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11470403 100 g 100g
11450403 5 g 5g
11460403 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470403 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11495.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 975-17-7 | C19H12O5 | 320.3 g/mol
9-Phenyl-2,3,7-trihydroxy-6-fluoron anvendes i nærvær af cetylpyridiniumchlorid til spektrofotometrisk bestemmelse af kobber(II) i blodserum. Det bruges til bestemmelse af germanium. Det bruges også til at bestemme molybdæn(VI).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
9-Phenyl-2,3,7-trihydroxy-6-fluoron anvendes i nærvær af cetylpyridiniumchlorid til spektrofotometrisk bestemmelse af kobber(II) i blodserum. Det bruges til bestemmelse af germanium. Det bruges også til at bestemme molybdæn(VI).
Opløselighed
Opløselig i chloroform.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted væk fra uforenelige stoffer såsom oxidationsmidler. Opbevares ved -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 975-17-7
Molekylær formel C19H12O5
Molekylvægt (g/mol) 320.3
MDL nummer MFCD00005048
InChI nøgle YDCFOUBAMGLLKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylfluorone, fluorone black, 9-phenyl-2,3,7-trihydroxy-6-fluorone, fluorone, phenyl, 2,6,7-trihydroxy-9-phenyl-3h-xanthen-3-one, 9-pheny-3-fluorone, 3h-xanthen-3-one, 2,6,7-trihydroxy-9-phenyl, 9-phenyl-3-fluorone, 2,3,7-trihydroxy-9-phenyl-6-fluorone, 2,6,7-trihydroxy-9-phenyl-3-isoxanthone
PubChem CID 70420
IUPAC navn 2,6,7-trihydroxy-9-phenylxanthen-3-on
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=C(C(=O)C=C3OC4=CC(=C(C=C42)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Phenyl-2,3,7-trihydroxy-6-fluorone
Smeltepunkt >300°C
Mængde 100 g
Beilstein 40910
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform.
Formel vægt 320.3