Få mere at vide
9-phenanthrylmagnesiumbromid, 0,5 M opløsning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11935901 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11935901 50 mL AcroSeal™ Glasflaske 50ml
1 options
Artikelnummer. 11935901 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 431730500
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Phenanthrylmagnesium bromide
CAS 71112-64-6, 109-99-9
CAS min % 11.91, 82.13
CAS Max % 17.87, 88.09
Farve Gul til Brun
Tæthed 0.9450g/mL
Flammepunkt −17°C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel C14H9BrMg
MDL nummer MFCD00672008
Mængde 50 mL
Specifik vægtfylde 0.945
Synonym 9-phenanthrylmagnesium bromide, 9-phenanthryl-magnesiumbromid, magnesium,bromo-9-phenanthrenyl, magnesium,9h-phenanthren-9-ide,bromide, bromo phenanthren-9-yl magnesium, 9-phenanthrylmagnesium bromide, 0.5 m in thf, 9-phenanthrylmagnesium bromide, 0.25 m in 2-methf, 9-phenanthrylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, grignard reagent
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts.
InChI nøgle ACMUZKQPXSHTGB-UHFFFAOYSA-M
SMIL Br[Mg]C1=CC2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
IUPAC navn magnesium;9H-phenanthren-9-id;bromid
Molekylvægt (g/mol) 281.44
PubChem CID 12396678
Formel vægt 281.43
Fysisk form Løsning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 9-Phenanthrylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.