missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(9-Phenanthryl)methyl Methacrylate, TRC

Artikelnummer. 30417171
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30417171 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30417171 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP312500500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (9-Phenanthryl)methyl Methacrylate
CAS 53223-82-8
Molekylær formel C19 H16 O2
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C19H16O2/c1-13(2)19(20)21-12-15-11-14-7-3-4-8-16(14)18-10-6-5-9-17(15)18/h3-11H,1,12H2,2H3
SMIL CC(=C)C(=O)OCc1cc2ccccc2c3ccccc13
IUPAC navn phenanthren-9-ylmethyl 2-methylprop-2-enoate
Molekylvægt (g/mol) 276.33
Formel vægt 276.115
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.