Få mere at vide
9-Phenanthrol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-Hydroxy-phenanthrene |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10O/c15-14-9-10-5-1-2-6-11(10)12-7-3-4-8-13(12)14/h1-9,15H |
| Formel vægt | 194.0732 |
| Procent renhed | >95% |