Få mere at vide
9-oxononansyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-Oxononanoic Acid |
| CAS | 2553-17-5 |
| Molekylær formel | C9H16O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Azelaaldehydic Acid, Azelaic Semialdehyde, Nonanal-9-oic Acid, ω-Oxononanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16O3/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9(11)12/h8H,1-7H2,(H,11,12) |
| SMIL | OC(CCCCCCCC([H])=O)=O |
| IUPAC navn | 9-oxononansyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.22 |
| Formel vægt | 172.1099 |