Få mere at vide
9-Oxofolic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-Oxofolic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H17N7O7/c20-19-25-14-13(17(31)26-19)23-11(7-21-14)16(30)22-9-3-1-8(2-4-9)15(29)24-10(18(32)33)5-6-12(27)28/h1-4,7,10H,5-6H2,(H,22,30)(H,24,29)(H,27,28)(H,32,33)(H3,20,21,25,26,31)/t10-/m0/s1 |
| Formel vægt | 455.1189 |
| Procent renhed | >95% |