Få mere at vide
9-Oxo Epinastine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-Oxo Epinastine Hydrochloride |
| CAS | 141342-69-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C16H13N3O . HCl |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 3-Amino-1,13b-dihydro-9H-dibenz[c,f]imidazo[1,5-a]azepin-9-one Hydrochloride, WAL 1725CL |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13N3O.ClH/c17-16-18-9-14-10-5-1-2-6-11(10)15(20)12-7-3-4-8-13(12)19(14)16;/h1-8,14H,9H2,(H2,17,18);1H |
| SMIL | Cl.NC1=NCC2N1c3ccccc3C(=O)c4ccccc24 |
| Molekylvægt (g/mol) | 263.29 |
| Formel vægt | 299.0825 |
| Vis mere |