Få mere at vide
9-Oxo-9H-Thioxanthene-4-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-Oxo-9H-Thioxanthene-4-carboxylic Acid |
| CAS | 51762-56-2 |
| Molekylær formel | C14 H8 O3 S |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H8O3S/c15-12-8-4-1-2-7-11(8)18-13-9(12)5-3-6-10(13)14(16)17/h1-7H,(H,16,17) |
| SMIL | OC(=O)c1cccc2C(=O)c3ccccc3Sc12 |
| IUPAC navn | 9-oxothioxanthene-4-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 256.276 |
| Formel vægt | 256.019 |