Få mere at vide
9-Oxo-10(9H)-acridineacetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cridanimod |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11NO3/c17-14(18)9-16-12-7-3-1-5-10(12)15(19)11-6-2-4-8-13(11)16/h1-8H,9H2,(H,17,18) |
| Formel vægt | 253.0739 |
| Procent renhed | >95% |