missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

9-octadecynsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11304544
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11304544 1 g 1g
11314544 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11304544 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01294.03
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 506-24-1 | C18H32O2 | 280.45 g/mol

9-Octadecynoic acid, bruges som et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

Anvendelser
9-Octadecynoic acid, bruges som et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.

Opløselighed Uopløseligt i vand
.

Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 506-24-1
Molekylær formel C18H32O2
Molekylvægt (g/mol) 280.45
MDL nummer MFCD00014386
InChI nøgle RGTIBVZDHOMOKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym stearolic acid, 9-octadecynoic acid, 9-stearolic acid, delta 9-octadecynoic acid, stearolsaeure, octadec-9-insaeure, octadeca-9-ynoic acid, 9-odya, d09qia, 9-oda
PubChem CID 68167
ChEBI CHEBI:28801
IUPAC navn octadec-9-ynsyre
SMIL CCCCCCCCC#CCCCCCCCC(O)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 9-Octadecynoic acid
Smeltepunkt 43°C to 47°C
Kogepunkt 189°C to 190°C (2 mmHg)
Mængde 1 g
Beilstein 1786634
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 280.45
Procent renhed 98%

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.