missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

9-Octadecenenitrile, TRC

Artikelnummer. 30134180
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134180 100 mg
30132494 250 mg
17992295 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134180 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO724140100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 112-91-4
Molekylær formel C18 H33 N
Molekylvægt (g/mol) 263.4613
Synonym Oleic Acid Nitrile, Oleic Nitrile, Oleoylnitrile, Oleyl Nitrile, Arneel O, (9Z)-9-Octadecenenitrile, Oleonitrile (6CI,7CI,8CI)
IUPAC navn (Z)-octadec-9-enenitrile
SMIL CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC#N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 9-Octadecenenitrile
Renhedsgrad noter GC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C18H33N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3/b10-9-
Formel vægt 263.2613
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.