missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
9-Octadecenenitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-Octadecenenitrile |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H33N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3/b10-9- |
| Formel vægt | 263.2613 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?