Få mere at vide
9-oktadecaninitril (1 mg/ml i acetonitril), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-Octadecenenitrile |
| CAS | 112-91-4 |
| Molekylær formel | C18 H33 N |
| Mængde | 1x1 mL |
| Synonym | Oleic Acid Nitrile, Oleic Nitrile, Oleoylnitrile, Oleyl Nitrile, Arneel O, (9Z)-9-Octadecenenitrile, Oleonitrile (6CI,7CI,8CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C18H33N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3/b10-9- |
| SMIL | CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC#N |
| IUPAC navn | (Z)-oktadek-9-enenitril |
| Molekylvægt (g/mol) | 263.4613 |
| Formel vægt | 263.2613 |
| Vis mere |