Få mere at vide
9-O-Methyl-isourolithin A (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-O-Methyl-isourolithin A |
| CAS | 1460291-56-8 |
| Molekylær formel | C14H10O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 3-Hydroxy-9-methoxy-6H-dibenzo[b,d]pyran-6-one |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10O4/c1-17-9-3-5-11-12(7-9)10-4-2-8(15)6-13(10)18-14(11)16/h2-7,15H,1H3 |
| SMIL | COc1ccc2C(=O)Oc3cc(O)ccc3c2c1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 242.23 |
| Formel vægt | 242.0579 |