Få mere at vide
9-O-Benzyl-8-O-Methyl-urolithin C, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-O-Benzyl-8-O-Methyl-urolithin C |
| CAS | 713519-22-3 |
| Molekylær formel | C21H16O5 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3-Hydroxy-8-methoxy-9-(phenylmethoxy)-6H-dibenzo[b,d]pyran-6-one |
| InChI formel | InChI=1S/C21H16O5/c1-24-19-11-17-16(10-20(19)25-12-13-5-3-2-4-6-13)15-8-7-14(22)9-18(15)26-21(17)23/h2-11,22H,12H2,1H3 |
| SMIL | COc1cc2C(=O)Oc3cc(O)ccc3c2cc1OCc4ccccc4 |
| IUPAC navn | 3-hydroxy-8-methoxy-9-phenylmethoxybenzo[c]chromen-6-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 348.35 |
| Formel vægt | 348.0998 |