Få mere at vide
9-(N-Methylaminomethyl)anthracene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-(N-Methylaminomethyl)anthracene |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15N/c1-17-11-16-14-8-4-2-6-12(14)10-13-7-3-5-9-15(13)16/h2-10,17H,11H2,1H3 |
| Formel vægt | 221.1204 |