Få mere at vide
Fisherbrand™ 9 mm kort gevind TPX Hætteglas med integreret glas mikro-indsats, silaniseret
Artikelnummer. p-7238564 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Klar
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11535924
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Universalt kompatibel på næsten alle autosamplere
  • Universalt kompatibel på næsten alle autosamplere, og derved er rationalisering af andre 1,5 ml hætteglas, som for eksempel 11 mm Crimp Neck Vials, Screw Neck Vials 8-425 og 10-425, mulig
  • Hætteglas med integreret Micro-Insert fås i ravfarvet glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt TopSert
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 11.6 mm
Materiale TPX
Volumen (metrisk) 0.36 mL
Til brug med (applikation) GC, HPLC
Hals stil Kort tråd
Emballagetype CleanPack, polypropylen æske
Stil Konisk integreret indsats
Volumen (metrisk) rest <1μ L
Volumen (metrisk) Virker 0.2 mL
Grundstil Flad bund
Højde (metrisk) 32 mm
Mængde 100
Type Autosampler hætteglas
Lukkestørrelse ND9
Markeringssted Nej