Få mere at vide
Fisherbrand™ 9 mm kort gevind SureStop™ Hætteglas, bred åbning
Artikelnummer. 16378357 Shop alle Fisherbrand produkter
Markeringssted:
Ja
Nej
Uddannet:
Ja
Nej
Artikelnummer. 16378357
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Universalt kompatibel på næsten alle autosamplere.
  • 9 mm
  • Kort tråd
  • Glas
  • Bred åbning
  • Klar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt SureStop
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 11.6 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 1.85 mL
Til brug med (applikation) GC, HPLC
Uddannet Nej
Hals stil Kort tråd
Emballagetype CleanPack, polypropylen æske
Volumen (metrisk) rest <120μ L
Volumen (metrisk) Virker 1.5 mL
Grundstil Flad bund
Højde (metrisk) 32 mm
Mængde 100
Lukkestørrelse ND9
Markeringssted Nej