Få mere at vide
Fisherbrand™ 9 mm kort gevind plastikhætteglas, bred åbning, konkav bund
Artikelnummer. p-7238551 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Klarhed
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 11814940
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Universalt kompatibel på næsten alle autosamplere.
  • Universalt kompatibel på næsten alle autosamplere, og derved er rationalisering af andre 1,5 ml hætteglas, som for eksempel 11 mm Crimp Neck Vials, Screw Neck Vials 8-425 og 10-425, mulig
  • Hætteglas med integreret Micro-Insert fås i ravfarvet glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 11.6 mm
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) 1.85 mL
Til brug med (applikation) GC, HPLC
Hals stil Kort tråd
Emballagetype Polyethylen taske
Stil Lidt konkav
Volumen (metrisk) rest <110μ L
Volumen (metrisk) Virker 1.5 mL
Grundstil Flad bund
Højde (metrisk) 32 mm
Mængde 100
Lukkestørrelse ND9
Markeringssted Nej