Få mere at vide
Fisherbrand™ 9 mm kort gevind plastikhætteglas, bred åbning, konkav bund
Artikelnummer. 11814940 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Farve:
Klarhed
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve unitSize
11814940 Ravgul Pakke med 1000
11727597 Klarhed Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11814940
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Universalt kompatibel på næsten alle autosamplere.
  • Universalt kompatibel på næsten alle autosamplere, og derved er rationalisering af andre 1,5 ml hætteglas, som for eksempel 11 mm Crimp Neck Vials, Screw Neck Vials 8-425 og 10-425, mulig
  • Hætteglas med integreret Micro-Insert fås i ravfarvet glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 11.6 mm
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) 1.85 mL
Til brug med (applikation) GC, HPLC
Hals stil Kort tråd
Emballagetype Polyethylen taske
Stil Lidt konkav
Volumen (metrisk) rest <110μ L
Volumen (metrisk) Virker 1.5 mL
Grundstil Flad bund
Mængde 100
Lukkestørrelse ND9
Markeringssted Nej
Højde (metrisk) 32 mm