Få mere at vide
Fisherbrand™ 9 mm hætteglas med kort gevind, bred åbning
Artikelnummer. 11575884 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Markeringssted:
Ja
Nej
Uddannet:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Markeringssted Uddannet Pakningsstørrelse
11575884 Ja Ja Pakke med 100
10162512 Nej Nej -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11575884
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Universalt kompatibel på næsten alle autosamplere.
  • 9 mm
  • Kort tråd
  • Glas
  • Bred åbning
  • Klar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Lappet
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 11.6 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 1.85 mL
Til brug med (applikation) GC, HPLC
Uddannet Ja
Hals stil Kort tråd
Emballagetype CleanPack, polypropylen æske
Volumen (metrisk) rest <120μ L
Volumen (metrisk) Virker 1.5 mL
Grundstil Flad bund
Mængde 100
Lukkestørrelse ND9
Markeringssted Ja
Højde (metrisk) 32 mm