Tekniske data
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 11.6 mm |
| Materiale | Glas |
| Volumen (metrisk) | 1.85 mL |
| Til brug med (applikation) | GC, HPLC |
| Uddannet | Nej |
| Hals stil | Kort tråd |
| Emballagetype | CleanPack, polypropylen æske |
| Volumen (metrisk) rest | <120μ L |
| Volumen (metrisk) Virker | 1.5 mL |
| Vis mere |