Få mere at vide
Fisherbrand™ 9 mm kort gevind glas Microliter Hætteglas
Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
1,4 ml
1,6 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Total Microliter |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 11.6 mm |
| Materiale | Glas |
| Volumen (metrisk) | 1,4 ml |
| Til brug med (applikation) | GC, HPLC |
| Hals stil | Kort tråd |
| Emballagetype | CleanPack, polypropylen æske |
| Stil | Indre kegle |
| Volumen (metrisk) rest | <1μ L |
| Vis mere |