Få mere at vide
Fisherbrand™ 9 mm kort gevind glas Microliter Hætteglas
Artikelnummer. 11535914 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1,4 ml
1,6 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
11535914 1,4 ml Pakke med 100
11515894 1,6 ml Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11535914
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Universalt kompatibel på næsten alle autosamplere.
  • 9 mm
  • Kort tråd
  • Glas
  • Bred åbning
  • Klar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Total Microliter
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 11.6 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 1,4 ml
Til brug med (applikation) GC, HPLC
Hals stil Kort tråd
Emballagetype CleanPack, polypropylen æske
Stil Indre kegle
Volumen (metrisk) rest <1μ L
Volumen (metrisk) Virker 1.1 mL
Grundstil Flad bund
Mængde 100
Lukkestørrelse ND9
Markeringssted Nej
Højde (metrisk) 32 mm
Produkttype 1. hydrolytisk klasse