missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

9-Methylstreptimidone, TRC

Artikelnummer. 30478803
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30478803 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30478803 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3264781MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 9-Methylstreptimidone
CAS 51867-94-8
Molekylær formel C17H25NO4
Mængde 1 mg
Synonym 4-[(2R,5S,6E,8Z)-2-Hydroxy-5,7-dimethyl-4-oxo-6,8-decadien-1-yl]-2,6-piperidinedione, 9-Methylstreptimidone, Antibiotic TS 885, NSC 248958
InChI formel InChI=1S/C17H25NO4/c1-4-5-11(2)6-12(3)15(20)10-14(19)7-13-8-16(21)18-17(22)9-13/h4-6,12-14,19H,7-10H2,1-3H3,(H,18,21,22)/b5-4-,11-6+/t12-,14+/m0/s1
SMIL C/C=C\C(C)=C\[C@H](C)C(C[C@H](O)CC1CC(NC(C1)=O)=O)=O
IUPAC navn 4-((2R,5S,6E,8Z)-2-hydroxy-5,7-dimethyl-4-oxodeca-6,8-dien-1-yl)piperidine-2,6-dione
Molekylvægt (g/mol) 307.38
Formel vægt 307.18
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.