Få mere at vide
9-Methylphenanthrene, TRC
Artikelnummer. 30479485
Skift visning
Mængde:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30479485 2.5 g
30482662 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30479485 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3254302.5G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 883-20-5
Molekylær formel C15 H12
Molekylvægt (g/mol) 192.26
Synonym Phenanthrene, 9-methyl- (8CI, 9CI, ACI), 9-Methylphenanthrene (ACI)
IUPAC navn 9-methylphenanthrene
SMIL Cc1cc2ccccc2c3ccccc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Methylphenanthrene
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C15H12/c1-11-10-12-6-2-3-8-14(12)15-9-5-4-7-13(11)15/h2-10H,1H3
Formel vægt 192.0939