Få mere at vide
9-Methylidenefluorene, TRC
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 9-Methylidenefluorene |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10/c1-10-11-6-2-4-8-13(11)14-9-5-3-7-12(10)14/h2-9H,1H2 |
| Formel vægt | 178.0783 |
| Procent renhed | >95% |