Få mere at vide
9-Methyldecanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-Methyldecanol |
| CAS | 55505-28-7 |
| Molekylær formel | C11 H24 O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 9-Methyl-1-decanol |
| InChI formel | InChI=1S/C11H24O/c1-11(2)9-7-5-3-4-6-8-10-12/h11-12H,3-10H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)CCCCCCCCO |
| IUPAC navn | 9-methyldecan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.31 |
| Formel vægt | 172.1827 |